Merck
738220
Sigma-Aldrich
1,6,7,8-Tetrahydrocyclopenta[g]indole
97%
Synonim(y):
7,8-Dihydro-6H-cyclopenta[g]indole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
80-85 °C
ciąg SMILES
C1Cc2ccc3cc[nH]c3c2C1
InChI
1S/C11H11N/c1-2-8-4-5-9-6-7-12-11(9)10(8)3-1/h4-7,12H,1-3H2
Klucz InChI
OGAMTYAYYRHIKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)