Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 402,00 zł 301,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
301,50 zł
Cena katalogowa402,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
205 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1[nH]c2ccccc2c1CC(O)=O
InChI
1S/C11H11NO2/c1-7-9(6-11(13)14)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-5,12H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
QJNNHJVSQUUHHE-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-3-indoleacetic acid is a common plant growth hormone. Relative activity of 2-methyl-3-indoleacetic acid in promoting growth (elongation) in plant cells was evaluated.[1]
Application
- Reactant for preparation of N-methyl-N-[[(nitrophenyl)sulfonyl]oxy]indoleacetamide derivatives
- Reactant for preparation of indomethacin analogs and derivatives
- Reactant for coupling reaction with diazomethane
- Reactant for prepnaration of (methylindolyl)methyltriazolethiones and (methylindolyl)methylthiadiazolylamines as antidepressant/anticonvulsant agents
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay ≥95% | assay 98% | assay - |
| form powder | form crystalline | form - | form crystalline |
| mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 136-140 °C (lit.) | mp 165-169 °C (lit.) | mp 151-154 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?