Merck
740764
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-1H-indole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6FN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
60-65 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
Klucz InChI
XONKJZDHGCMRRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lene Jacobs et al.
Biofouling, 37(1), 61-77 (2021-02-13)
Cleaning and disinfection protocols are not always able to remove biofilm microbes present in breweries, indicating that novel anti-biofilm strategies are needed. The preventive activities of three in-house synthesized members of the 2-aminoimidazole class of anti-biofilm molecules were studied against