Merck
737712
Sigma-Aldrich
Z-Phe-Bt
Synonim(y):
(S)-N-Z-1-Benzotriazolylcarbonyl-2-phenylethylamine, (S)-Benzyl 1-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-1-oxo-3-phenylpropan-2-ylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
143-150 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)n2nnc3ccccc23)OCc4ccccc4
InChI
1S/C23H20N4O3/c28-22(27-21-14-8-7-13-19(21)25-26-27)20(15-17-9-3-1-4-10-17)24-23(29)30-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14,20H,15-16H2,(H,24,29)/t20-/m0/s1
Klucz InChI
YKOJLKRZEWWYIH-FQEVSTJZSA-N
Zastosowanie
Benzotriazole amino acids, or aminoacylbenzotriazolides, are versatile reagents for synthesizing peptides as well as their mimetics and conjugates. Benzotriazole amino acids have been used for the preparation of diverse derivatives including:
  • Polypeptidal benzotriazolides
  • Peptidomimetics, such as aminoxypeptides, depsipeptides and heterocyclic peptidomimetics
  • Tagged peptides and peptidomimetics, particularly those with fluorescent labels
  • N, O, S, and C linked peptide conjugates
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katritzky, A. R.; Narindoshvili, T.; Angrish, P.
Synthesis, 2013-2022 (2008)
Hansen, F. K.; Beagle, L. K.; Todadze, E.; Katritzky, A. R.
Heterocycles, 515-526 (2012)
Ilker Avan et al.
The Journal of organic chemistry, 76(12), 4884-4893 (2011-04-02)
Reactions of O-Pg(α-hydroxyacyl)benzotriazoles with (a) unprotected α-hydroxycarboxylic acids, (b) amino acids, and (c) amines afforded, respectively, chirally pure (a) oligoesters, (b) depsidipeptides, and (c) amide conjugates (yields 52-94%). N-Pg(α-Aminoacyl)benzotriazoles reacted with α-hydroxycarboxylic acids to yield depsidipeptides (47-87%). N-Pg(depsidipeptidoyl)benzotriazoles, obtained from
Katritzky, A. R.; Angrish, P.; Todadze, E.
Synlett, 2392-2411 (2009)
Abdelmajeid, A.; Tala, S. R.; Amine, M. S.; Katritzky, A. R.
Synthesis, 2995-3005 (2011)