B82707
5-Bromo-DL-tryptophan
99%
Synonim(y):
2-Amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid, 5-Bromotryptophan
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder
mp
264 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NC(Cc1c[nH]c2ccc(Br)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11BrN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)
Klucz InChI
KZDNJQUJBMDHJW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3