Merck
414174
Sigma-Aldrich
5-Formyluracil
98%
Wybierz wielkość
1 G
692,30 zł
692,30 zł
Cena katalogowa989,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
692,30 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
692,30 zł
Cena katalogowa989,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
O=CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1-2H,(H2,6,7,9,10)
Klucz InChI
OHAMXGZMZZWRCA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Formyluracyl może być stosowany do przygotowania kowalencyjnie związanej zasady z parą 5-aminocytozyny poprzez tworzenie zasady Schiffa.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katsuhito Kino et al.
Biochemistry, 43(10), 2682-2687 (2004-03-10)
5-Formyluracil (fU) is a major thymine lesion produced by reactive oxygen radicals and photosensitized oxidation. Although this residue is a potentially mutagenic lesion and is removed by several base excision repair enzymes, it is unknown whether fU is the substrate
Fernanda M Prado et al.
Free radical biology & medicine, 47(4), 401-409 (2009-05-12)
The decomposition of organic hydroperoxides into peroxyl radicals is a potential source of singlet molecular oxygen [O2 (1Deltag)] in biological systems. This study shows that 5-(hydroperoxymethyl)uracil (5-HPMU), a thymine hydroperoxide within DNA, reacts with metal ions or HOCl, generating O2
E J Privat et al.
Mutation research, 354(2), 151-156 (1996-07-22)
5-Formyluracil is a mutagenic base formed in DNA by oxidation of the thymine methyl group. Whereas the thymine methyl group is electron donating, the formyl group is electron withdrawing, predicting increased ionization of the N-3 imino proton under physiological conditions.
Q M Zhang et al.
International journal of radiation biology, 79(5), 341-349 (2003-08-29)
5-Formyluracil (5-foU) is a potentially mutagenic lesion of thymine produced in DNA by ionizing radiation and various chemical oxidants. The present authors reported previously that MutM, Nth and Nei in Escherichia coli removed 5-foU from DNA. The present study identified
Monica Baldini et al.
Inorganic chemistry, 42(6), 2049-2055 (2003-03-18)
Two new 5-formyluracil thiosemicarbazone (H(3)ut) derivatives, Me-H(3)ut (1) and Me(2)-H(3)ut (2), were synthesized by reacting thiosemicarbazides, mono- and dimethylated on the aminic nitrogen, with 5-formyluracil and were subsequently characterized. These ligands, treated with copper chloride and nitrate, afforded three complexes: