Merck
737100
Sigma-Aldrich
4-Amino-1H-pyrazole-1-acetic acid dihydrochloride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9Cl2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
170-175 °C
ciąg SMILES
Cl.Cl.Nc1cnn(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C5H7N3O2.2ClH/c6-4-1-7-8(2-4)3-5(9)10;;/h1-2H,3,6H2,(H,9,10);2*1H
Klucz InChI
VZGOEOIGWITZPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)