Merck
735191
Sigma-Aldrich
Fluorine doped tin oxide coated glass slide
L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 3.2 mm, surface resistivity ~8 Ω/sq
Synonim(y):
TEC 8, FTO glass
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
opis
Haze: 12%
Poziom jakości
skład
SnO2/F
rezystywność powierzchniowa
~8 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
300 mm × 300 mm × 3.2 mm
przepuszczalność
80-81.5% (visible)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Przezroczysta elektroda przewodząca (TCE) jest niezbędnym elementem różnych urządzeń optoelektronicznych, takich jak ogniwa słoneczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), diody elektroluminescencyjne (LED) i ekrany dotykowe.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.