Merck
734977
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoxazole
97%
Synonim(y):
2-Benzoxazolamine, Benzooxazol-2-ylamine
Wybierz wielkość
5 G
230,00 zł
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.14
Beilstein:
115981
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
128-133 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
Klucz InChI
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)