Merck
686182
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
Wybierz wielkość
5 G
528,00 zł
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
528,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
142-146 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
phenyl
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-12-14-11-18(15-9-5-2-6-10-15)17-16(14)13-7-3-1-4-8-13/h1-12H
Klucz InChI
LZGBMIZREYTWRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)