Merck
734071
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphosphine oxide
Wybierz wielkość
250 MG
371,00 zł
1 G
742,00 zł
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
371,00 zł
1 G
742,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
74-82 °C
grupa funkcyjna
phosphine oxide
ciąg SMILES
CC(C)(C)[PH](=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19OP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
Klucz InChI
RYLNFGJYRKJXQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)