Przejdź do
328294
Dimethylphosphinic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
875,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2P(O)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-927-9
MDL number:
Assay:
97%
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
85-89 °C (lit.)
SMILES string
CP(C)(O)=O
InChI
1S/C2H7O2P/c1-5(2,3)4/h1-2H3,(H,3,4)
InChI key
GOJNABIZVJCYFL-UHFFFAOYSA-N
General description
Infrared spectra for gaseous and polycrystalline samples of dimethylphosphinic acid at various temperatures are reported. The molecular structure of the hydrogen bonded cyclic dimer of dimethylphosphinic acid was studied by gas-phase electron diffraction at 433K.
Application
Dimethylphosphinic acid was used in preparation of microcrystalline organometallic coordination polymer.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1098399223220Y0002021
description
97%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
97%
assay
-
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
85-89 °C (lit.)
mp
-
mp
171-174 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)