Merck
734020
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11F2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
CN1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C6H11F2N/c1-9-4-2-6(7,8)3-5-9/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
LFHMKODCPPOLIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
70.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)