Merck
192260
Sigma-Aldrich
4,4′-Trimethylenebis(1-methylpiperidine)
≥98%
Synonim(y):
4,4′-(1,3-Propanediyl)bis[1-methyl-piperidine]
Wybierz wielkość
50 G
681,00 zł
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
681,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H30N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
215 °C/50 mmHg (lit.)
mp
13 °C (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCC(CCCC2CCN(C)CC2)CC1
InChI
1S/C15H30N2/c1-16-10-6-14(7-11-16)4-3-5-15-8-12-17(2)13-9-15/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
JWOTWWORMYMZCR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4,4′-Trimethylenebis(1-methylpiperidine) has been used in the synthesis of:
  • di-, tri- and tetracationic monomeric and homodimeric monomethine cyanine dyes for nucleic acid detection[1]
  • structure directing agents containing 4,4′-trimethylenebis(1-methylpiperidine)[2]
  • piperidine-based dicationic ionic liquids[3]
Reactant for synthesis of cyanine dyes for nucleic acid detection
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of hierarchical Beta using piperidine based multi-ammonium surfactants.
Kore RR, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(5), 1317-1322 (2013)
Rajkumar Kore et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(51), 14360-14365 (2011-11-25)
Piperidine- and imidazole-based dicatoinic ionic liquids have been developed for the synthesis of zeolite Beta. Hierarchical Beta has a larger surface area and pore volume than conventional Beta. Beta derived from a dicationic ionic liquid exhibited remarkably higher catalytic activity