Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
150-155 °C
functional group
bromo, ketone
SMILES string
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Br
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
UOPZFPWKIZTDRV-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?