Merck
734004
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyridazine
97%
Wybierz wielkość
500 MG
176,00 zł
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
176,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427
gęstość
1.400 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-1-2-9-10-3-4/h1-3H
Klucz InChI
RKYLAEZHYUWJRS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
187.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)