Merck
730025
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417
gęstość
1.344 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h1-3H
Klucz InChI
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
91.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
33.3 °C