Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 132,00 zł |
Informacje o tej pozycji
132,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.473
bp
56-57 °C/10 mmHg
density
1.505 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-5(8)12-4/h1-2H
InChI key
KVNQWVYYVLCZKK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 56-57 °C/10 mmHg | bp - | bp - | bp 110 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.473 | refractive index n20/D 1.492 | refractive index n20/D 1.475 | refractive index n20/D 1.417 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| density 1.505 g/mL at 25 °C | density 1.368 g/mL at 25 °C | density 1.609 g/mL at 25 °C | density 1.27 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?