Merck
732737
Sigma-Aldrich
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide solution
1 M in THF
Synonim(y):
4-(Diethoxymethyl)phenylmagnesium bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15BrMgO2
Masa cząsteczkowa:
283.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solution
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1 M in THF
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCOC(OCC)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C11H15O2.BrH.Mg/c1-3-12-11(13-4-2)10-8-6-5-7-9-10;;/h6-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
APPJPCOJOCVSMA-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide can be used as a substrate in the sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinolines using 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simple and Direct sp3 C-H Bond Arylation of Tetrahydroisoquinolines and Isochromans via 2, 3-Dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone Oxidation under Mild Conditions
Muramatsu W, et al.
Organic Letters, 15(14), 3650-3653 (2013)