Przejdź do
480894
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
363,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
363,00 zł
Cena katalogowa484,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
bp
81 °C/20 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
NOC1CCCCO1
InChI
1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2
InChI key
NLXXVSKHVGDQAT-UHFFFAOYSA-N
General description
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine (OTX) is an O-substituted hydroxylamine. The coupling of OTX with alkaline gel electrophoresis has been reported to improve the process of detecting single strand breaks (SSBs) in DNA.
Application
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine may be used in the synthesis of 2-(5-bromothiophene-2-sulfonamido)-N-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)acetamides.
It may be used in the synthesis of the following potential histone deacetylase (HDAC) inhibitors:
  • 2-[1-(naphthalene-2-sulfonyl)-heterocyclyl]-pyrimidine-5-carboxylic acid (tetrahydropyran-2-yloxy)-amides
  • (E)-3-(2-benzyl-1-oxoisoindolin-6-yl)-N-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)acrylamide
  • 3-(1-benzenesulfonyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)-N-hydroxy-acrylamide
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
440442300810415979
description
96%
description
technical grade, 90%
description
98%
description
98%
assay
96%
assay
90%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
81 °C/20 mmHg (lit.)
bp
98-100 °C (lit.)
bp
63-65 °C/9 mmHg (lit.)
bp
64.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
functional group
ether
functional group
-
functional group
ether
functional group
ether, bromo
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)