Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
267,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
238 °C (subl.) (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Cl.NOCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
InChI key
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description ≥99% | description ≥99% |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form crystals | form - | form solid |
| mp 238 °C (subl.) (lit.) | mp 194 °C (dec.) (lit.) | mp 175-177 °C (dec.) (lit.) | mp 284-286 °C (lit.) |
| functional group phenyl | functional group amine, ketone, phenyl | functional group amine, hydrazine | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?