Merck
261483
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
90%
Synonim(y):
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(OCH3)2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
Beilstein:
1420865
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
tw
118 °C (lit.)
gęstość
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(C)(OC)N(C)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-6(8-4,9-5)7(2)3/h1-5H3
Klucz InChI
FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Claisen type reaction of N,N-dimethylacetamide dimethyl acetal using optically active trans-3-penten-2-ol as substrate has been investigated.
Zastosowanie
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal has been used as:
  • one carbon inserting synthon in preparation of pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-ones
  • reagent for the synthesis of amides, diacylamines and heterocycles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Piotr Szustakiewicz et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(4) (2019-04-14)
In this study, we report a universal approach allowing the non-covalent deposition of gold nanoparticles on reduced graphene oxide surface in a controlled fashion. We used a modified Hummers method to obtain graphene oxide, which then underwent surficial functionalization with
The Journal of Organic Chemistry, 57, 7133-7133 (1992)
Tetrahedron, 48, 5227-5227 (1992)
Asymmetric induction in the thermal reactions of allylic alcohols with N, N-dimethylacetamide dimethylacetal and triethyl orthoacetate.
Hill RK, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 37(23), 3737-3740 (1972)
Tetrahedron Letters, 33, 3449-3449 (1992)