Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł |
4 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 322,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
294,00 zł
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
concentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
density
1.005 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran | description 1.0 M in diethyl ether | description 0.5 M in THF | description 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction |
| density 1.005 g/mL at 25 °C | density 0.887 g/mL at 25 °C | density 0.960 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.970 g/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran | concentration 1.0 M in diethyl ether | concentration 0.5 M in THF | concentration 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form solution | form liquid | form - | form solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorophenylmagnesium bromide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
8.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?