Merck
732168
Sigma-Aldrich
7-Bromo-6-azaindole
95%
Synonim(y):
7-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
174-178 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1nccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-6-5(1-3-9-6)2-4-10-7/h1-4,9H
Klucz InChI
HTQAZKOPQOXNHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)