Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 344,00 zł |
Informacje o tej pozycji
344,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
crystalline
reaction suitability
core: manganese, reagent type: oxidant
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
O.[Mn++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mn.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
VAZHKDVMMUBWIG-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 44-46% Mn basis (KT) | description - | description - |
| form crystalline | form powder | form crystalline | form crystalline |
| assay 99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| application(s) battery precursors | application(s) battery precursors | application(s) battery precursors | application(s) - |
| reaction suitability reagent type: oxidant, core: manganese | reaction suitability core: manganese | reaction suitability reagent type: oxidant, core: nickel | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?