Merck
365386
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
98%
Synonim(y):
Chlorek N,N-bis(1-metyloetylo)karbaminowy, Chlorek diizopropylokarbaminowy, Chlorek diizopropylokarbamylu
Wybierz wielkość
5 G
220,50 zł
25 G
618,10 zł
220,50 zł
Cena katalogowa315,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
220,50 zł
25 G
618,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2NCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.65
Beilstein:
1754834
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
220,50 zł
Cena katalogowa315,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
bp
90-93 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
CC(C)N(C(C)C)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H14ClNO/c1-5(2)9(6(3)4)7(8)10/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
RSAFAYLZKCYUQW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek N,N-diizopropylo-karbamoilu może być stosowany do przygotowania:
  • N,N-diizopropylo-karbaminiany 1-arylo-1-alkenylu[1]
  • Karbaminian 1,3-difenyloallilu[2]
  • N,N-diizopropylo-karbaminian(Z)-1,3-difenylo-1-propenylu[2]
  • (R)-1-(2-metoksy-4-metylofenylo)etylo diizopropylo-karbaminian[3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The total synthesis of (-)-aplysin via a lithiation-borylation-propenylation sequence.
Fletcher CJ, et al.
Tetrahedron, 68(23), 7598-7604 (2012)
Stereoselective Intermolecular Carbolithiation of Open-Chain and Cyclic 1-Aryl-1-alkenyl N,N-Diisopropylcarbamates Coupled with Electrophilic Substitution. Observation of p-Carboxylation in a Benzyllithium Derivative.
Peters JG, et al.
Synthesis, 03, 0381-0292 (2002)
Asymmetric ?-Deprotonation and Substitution Reactions of (Z)-1, 3-Diphenyl-1-propenyl N, N-Diisopropylcarbamate.
Reuber J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 14, 3017-3025 (2005)