Przejdź do
526339
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
3-Benzyloxybenzeneboronic acid, 3-Phenylmethyloxyphenylboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
492,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
492,75 zł
Cena katalogowa657,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
mp
125-130 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13BO3/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9,15-16H,10H2
InChI key
WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
General description
Contains varying amounts of anhydride.
Application
Reactant for:
  • Microwave Suzuki-Miyaura coupling
  • Preparation of palladium-based fluoride-derived electrophilic fluorination reagent for PET imaging agents
  • Synthesis of substituted isoindolines via palladium-catalyzed cascade reaction
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Suzuki coupling reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
634492519022706531
description
≥95%
description
90%
description
≥95%
description
95%
assay
≥95%
assay
90%
assay
≥95%
assay
95%
mp
125-130 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
204-210 °C (lit.)
mp
100-114 °C
functional group
phenyl
functional group
-
functional group
fluoro
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid lab-grade
-
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)