Merck
731331
Sigma-Aldrich
Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
96%
Synonim(y):
Nickel triflate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2F6NiO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
100-106 °C
ciąg SMILES
[Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ni/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)