Przejdź do
339709
Nickel(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ni(C5HF6O2)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.79 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
213 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ni]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Ni.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
InChI key
OMCOVIODBHSWJG-SUXDNRKISA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
403393233730339695
description
98%
description
97%
description
98%
description
98%
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or crystals, solid
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
mp
213 °C (dec.) (lit.)
mp
219-223 °C (lit.)
mp
-
mp
197 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: cobalt
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)