Merck
731137
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H2Br2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
Postać
solid
mp
165-169 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1cc2sc3cc(Br)sc3c2s1
InChI
1S/C8H2Br2S3/c9-5-1-3-7(12-5)8-4(11-3)2-6(10)13-8/h1-2H
Klucz InChI
UTKPZZGBROTDKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3