Kluczowe dokumenty
241636
2,2′-Bithiophene
99%
Synonim(y):
2,2′-Bithienyl, 2,2′-Dithienyl
Wybierz wielkość
1060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1060,00 zł
Polecane produkty
Próba
99%
bp
260 °C (lit.)
mp
32-33 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1csc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6S2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
Klucz InChI
OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
Profesor Rivnay (Northwestern University, USA) omawia wykorzystanie organicznych mieszanych przewodników jako alternatywy dla skutecznego połączenia jonowego świata biologii ze współczesną mikroelektroniką.