Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 767,00 zł 575,25 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
575,25 zł
Cena katalogowa767,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
powder or crystals
mp
127-132 °C
SMILES string
C[Sn](C)(C)c1cc2sc(cc2s1)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C6H2S2.6CH3.2Sn/c1-3-7-6-2-4-8-5(1)6;;;;;;;;/h1-2H;6*1H3;;
InChI key
HDZULVYGCRXVNQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 95% | description 97% |
| form powder or crystals | form - | form solid | form solid |
| mp 127-132 °C | mp 32-33 °C (lit.) | mp 53-58 °C | mp 260-265 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay 97% | assay 99% | assay 95% | assay 97% |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
469912-82-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2,5-Bis(trimethylstannyl)-thieno[3,2-b]thiophene 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/126/532/26557e94-858e-4c96-90de-ca88d84a8727/640/26557e94-858e-4c96-90de-ca88d84a8727.png)
![Thieno[3,2-b]thiophene 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/353/609/429fd4bf-e217-4371-80a3-9e5a4d88908b/640/429fd4bf-e217-4371-80a3-9e5a4d88908b.png)
![Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-4,8-dione 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/418/544/b7faac0b-ad09-4b42-a9fa-aeb38017a39e/640/b7faac0b-ad09-4b42-a9fa-aeb38017a39e.png)