Merck
901214
Sigma-Aldrich
1,1′-[4,8-Bis[5-(2-ethylhexyl)-2-thienyl]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl]bis[1,1,1-trimethylstannane]
Synonim(y):
2,6-bis(trimetylocyna)-4,8-bis[5-(2-etyloheksylo)tiofen-2-ylo]benzo[1,2-b:4,5-b′]ditiofen, 2,6-bis(trimetylostannylo)-4,8-bis(5-(2-etyloheksylo)tiofen-2-ylo)benzo[1,2-b:4,5-b′]ditiofen
Wybierz wielkość
500 MG
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H58S4Sn2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
904.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Poziom jakości
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Sn](C)(C)(C)c1[s]c2c(c(c4[s]c(cc4c2c5[s]c(cc5)CC(CCCC)CC)[Sn](C)(C)C)c3[s]c(cc3)CC(CCCC)CC)c1
InChI
1S/C34H40S4.6CH3.2Sn/c1-5-9-11-23(7-3)21-25-13-15-29(37-25)31-27-17-19-36-34(27)32(28-18-20-35-33(28)31)30-16-14-26(38-30)22-24(8-4)12-10-6-2;;;;;;;;/h13-18,23-24H,5-12,21-22H2,1-4H3;6*1H3;;
Klucz InChI
OCFFMJYHZKHRKM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haijun Bin et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(14), 5085-5094 (2017-03-23)
In the last two years, polymer solar cells (PSCs) developed quickly with n-type organic semiconductor (n-OSs) as acceptor. In contrast, the research progress of nonfullerene organic solar cells (OSCs) with organic small molecule as donor and the n-OS as acceptor
Liyan Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(5), 1958-1966 (2017-01-14)
A new organic small molecule, DRTB-T, that incorporates a two-dimensional trialkylthienyl-substituted benzodithiophene core building block was designed and synthesized. DRTB-T has a band gap (E