Merck
710172
Sigma-Aldrich
Dithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene
97% (HPLC)
Wybierz wielkość
500 MG
724,00 zł
724,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
724,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
724,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97% (HPLC)
Formularz
powder
mp
65-70 °C
ciąg SMILES
c1cc2sc3ccsc3c2s1
InChI
1S/C8H4S3/c1-3-9-7-5(1)11-6-2-4-10-8(6)7/h1-4H
Klucz InChI
VGWBXRXNERKBSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene (DTT) is a conductive material that acts as a donor building block for synthesizing a variety of optoelectronic materials. It can be used as an active layer with high charge mobility and environmental stability for development of organic electronic devices.[1][2]
Zastosowanie
DTT can be used for a wide range of applications which include electro-luminescence, organic thin film transistors, photochromism, and organic photovoltaic (OPV) solar cells.[3][4][5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
247.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
119.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improved synthesis of dithieno [3, 2-b: 2?, 3?-d] thiophene (DTT) and derivatives for cross coupling.
Frey J, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 10(20), 2424-2425 (2002)
A facile synthesis of low-band-gap donor-acceptor copolymers based on dithieno [3, 2-b: 2?, 3?-d] thiophene.
Ku S, et al.
Macromolecules, 44(24), 9533-9538 (2011)
Novel copolymers incorporating dithieno [3, 2-b: 2?, 3?-d] thiophene moieties for air-stable and high performance organic field-effect transistors.
Lu K, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(29), 3426-3432 (2008)
Highly luminescent p-conjugated dithienometalloles: photophysical properties and their application in organic light-emitting diodes
Kondo, R.;Yasuda, T.; Adachi, C.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 22, 16810-16816 (2012)
A new reaction of P4S10 and Lawesson's reagent; a new method for the synthesis of dithieno [3, 2-b; 2?, 3?-d] thiophenes.
Ertas E and Ozturk T
Tetrahedron Letters, 45(17), 3405-3407 (2004)
Produkty
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.