Merck
728470
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5F3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.13
Beilstein:
2728778
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
powder
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F3O3/c10-9(11,12)7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(14)15/h1-4H,(H,14,15)
Klucz InChI
WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3