Przejdź do
B89205
tert-Butylamine
98%
Synonim(y):
TBA, 2-Amino-2-methylpropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-888-1
Beilstein/REAXYS Number:
605267
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
5.7 psi ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
9.8 %
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−67 °C (lit.)
density
0.696 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
InChI key
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
General description
tert-Butylamine is an organic chemical compound used as an intermediate in the synthesis of sulfenamides.
Application
tert-Butylamine (TBA) can be used in the following applications:
  • It is an effective solvent for the removal of surfactants such as PVP and capping agents such as KBr from the nanoparticle surface.
  • Mixed complexes of platinum, amino acid and TBA show potent anti-tumor activities.
  • It is an effective base for the aziridination of 2-arylethenyl(diphenyl)sulfonium salt to form the corresponding N-tert-butylaziridine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I141503914338.01546
description
98%
description
99%
description
≥99.5%
description
for synthesis
assay
98%
assay
99%
assay
≥99.5%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100, 300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
bp
46 °C (lit.)
bp
64-71 °C (lit.)
bp
46 °C (lit.)
bp
44 °C
mp
−67 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
mp
−67 °C (lit.)
mp
-72 °C
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-36.4 °F - closed cup
flash_point_c
-38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?