Merck
727911
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium aminoacetate
≥96% (HPLC and enzymatic)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
Beilstein:
9953832
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96% (HPLC and enzymatic)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.5% halogenides /chloride, bromide, iodide)
≤10% water
ciąg SMILES
NCC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H5NO2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1-2(4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;1,3H2,(H,4,5)/q+1;/p-1
Klucz InChI
DVTRRYWFKKZCIE-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Aminooctan 1-etylo-3-metyloimidazoliowy (glicynian 1-etylo-3-metyloimidazoliowy) jest cieczą jonową na bazie aminokwasów, która może być stosowana:
  • Do przygotowania immobilizowanych aminokwasów porowatych materiałów podpartych jako wydajnych adsorbentów do wychwytywaniaCO2.[1]
  • Jako ekstrahent do oddzielania związków fenolowych.[2]
  • Jako katalizator w reakcji aza-Michaela.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ionic amino acids: Application as organocatalysts in the aza-Michael reaction
Morimoto N, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 368(5), 31-37 (2013)
The essential role of hydrogen-bonding interaction in the extractive separation of phenolic compounds by ionic liquid
Yang Q, et al.
AIChE Journal, 59(5), 1657-1667 (2013)
Immobilization of amino acid ionic liquids into nanoporous microspheres as robust sorbents for CO2 capture
Wang X, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1(9), 2978-2982 (2013)