Kluczowe dokumenty
727881
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
≥98%
Synonim(y):
DCTB
Wybierz wielkość
515,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
515,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥98%
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CC(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+
Klucz InChI
OIASAVWSBWJWBR-UKTHLTGXSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Soluble Microporous Ladder Polymers Formed by Stepwise Nucleophilic Substitution of Octafluorocyclopentene: This study utilizes trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile in the context of creating soluble microporous polymers, particularly highlighting its utility in enhancing the properties of these materials. The detailed characterization and application in ionization spectra are discussed (Krishnan and Parthiban).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)