Merck
72788
Sigma-Aldrich
Fmoc-Orn(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nδ-Alloc-L-ornithine, Nδ-Alloc-Nα-Fmoc-L-ornithine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.47
Beilstein:
9363700
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (HPLC)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](CCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)