Dokumenty
8.52123
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OAll)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Glu(OAll)-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-21(25)12-11-20(22(26)27)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
Klucz InChI
LRBARFFNYOKIAX-FQEVSTJZSA-N
Opis ogólny
Orthogonally-protected building block for the synthesis of peptides modified at the Glu side chain by Fmoc SPPS. See entry for 852073 for more details.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-1304
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -19.0 - -16.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (LC-MS): 408.4 - 410.4
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.