Merck
725889
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
≥96.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10F3N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥96.0%
96.0-104.0%
Formularz
powder
ciąg SMILES
Cl.FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5;/h5,10H,1-4H2;1H
Klucz InChI
LUBQESPBTCELOM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)