Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 484,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C#CC(=O)OC
InChI
1S/C10H7NO4/c1-15-10(12)7-4-8-2-5-9(6-3-8)11(13)14/h2-3,5-6H,1H3
InChI key
XNRRUKAHRUCWGC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue.
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue. NPP is a potent and preferential tumor cell death inducer that causes apoptosis in cancer cells by cytochrome P450 catalyzed ROS formation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description powder, ≥98% | description >95%, powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% | assay >95% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility methanol: soluble, H2O: slightly soluble, 0.1 M NaOH: insoluble, DMSO: ~1 mg/mL | solubility H2O: insoluble, methanol: 15 mg/mL, DMSO: 17.5 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color yellow | color yellow to green |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?