Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 819,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł 1657,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 13 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ONC(=O)\C=C\C#Cc1cccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C17H14N2O4S/c20-17(18-21)12-5-4-7-14-8-6-9-15(13-14)19-24(22,23)16-10-2-1-3-11-16/h1-3,5-6,8-13,19,21H,(H,18,20)/b12-5+
InChI key
QRPSQQUYPMFERG-LFYBBSHMSA-N
Application
Oxamflatin has been used as a histone deacetylase (HDAC) inhibitor:
- to study its effect on specificity protein 1 (Sp1) transcription and transactivation activity and CD1d mRNA expression in various tumor cells[1]
- to study its inhibitory effect on long transcript- survival motor neuron gene 2 (SMN2) silencing mediated by DNA methylation[2]
- to study its effect on somatic embryogenesis in Coffea arabica thorough a miniaturized and automated screening system[3]
- to study its stand-alone effect on cytarabine-sensitive and resistant cells.[4]
Biochem/physiol Actions
Histone deacetylase inhibitor; anti-cancer agent.
Oxamflatin is an aromatic sulfonamide derivative with a hydroxamic acid group. It stimulates the expression of the transcription factor, JunD, and fibronectin. In addition, oxamflatin also aids in the morphological reversion of various NIH3T3-derived transformed cell lines. It inhibits the proliferation of various mouse and human tumor cell lines in vitro.[5]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ~98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble 13 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?