Merck
723053
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinylboronic acid MIDA ester
Synonim(y):
2-(6-Methoxy-2-pyridin-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13BN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
240-246 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cccc(n1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-10(15)18-12(19-11(16)7-14)8-4-3-5-9(13-8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
Klucz InChI
WBXOGDARCSEVBF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)