Kluczowe dokumenty
256781
Diethylzinc
≥52 wt. % Zn basis
Synonim(y):
DEZn, Et2Zn, DEZ, Zincdiethyl
Formularz
liquid
stężenie
≥52 wt. % Zn
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
gęstość
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
Klucz InChI
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Informacje prawne
adapter wlotu septy
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?