Merck
722820
Sigma-Aldrich
Ferulic acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid-13C3
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)13CH=13CH13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.16
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1O)\[13CH]=[13CH]\[13C](O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i3+1,5+1,10+1
Klucz InChI
KSEBMYQBYZTDHS-SQDGEFSZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vanessa Bullón-Vela et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-26)
Metabolic syndrome (MetS) components are strongly associated with increased risk of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) development. Several studies have supported that resveratrol is associated with anti-inflammatory and antioxidant effects on health status. The main objective of this study was