Merck
488372
Sigma-Aldrich
Butyric acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Butanoic acid-1-13C
Wybierz wielkość
1 G
3250,00 zł
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
3250,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3969 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCC[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i4+1
Klucz InChI
FERIUCNNQQJTOY-AZXPZELESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)