Merck
722154
Sigma-Aldrich
4-Dodecylbenzenesulfonyl azide
(soft type) (mixture)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H29N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352125
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 722154, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤5% ethyl acetate (residual solvent)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.510
gęstość
1.051 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H29N3O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)24(22,23)21-20-19/h13-16H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
DYEGEQTYEIHCSO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Positron emission tomography ligand for imaging metabotropic glutamate receptor type 1
  • Stitching agent for introduction of aziridines into functionalized organic molecules
  • Parenteral cephalosporins
Reagent for:
  • Intermolecular metal-catalyzed carbenoid cyclopropanations
  • Solid-phase synthesis of indolecarboxylates using palladium catalyzed reactions
  • Solid-phase rhodium carbenoid N-H insertion reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)