721328
Iodoacetamide-13C2, 2-d2
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Poziom jakości
Postać
powder
mp
92-95 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])(I)[13C](N)=O
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i1+1D2,2+1
Klucz InChI
PGLTVOMIXTUURA-HDZHEIKLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3