Merck
692905
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-maleimide
99 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
NEM (ethyl-d5)
Wybierz wielkość
10 MG
3920,00 zł
3920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
3920,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D5H2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
3920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
mp
43-46 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3/i1D3,2D2
Klucz InChI
HDFGOPSGAURCEO-ZBJDZAJPSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
N-etylo-d5-maleimid jest deuterowanym izotopem analogu N-etymaleimidu, w którym protony metylenowy i metylowy są zastąpione deuterem.
Zastosowanie
Można zastosować N-etylo-d5-maleimid:
  • Do syntezy izotopowego nanotagu krzemionkowego poprzez reakcję z prekursorem krzemionki 3-merkaptopropylotrimetoksysilanem (MPTMS) do multipleksowego obrazowania wiązką jonów.[1]
  • Jako izotopowy wzorzec wewnętrzny do określania stosunku glutationu (GSH) i disiarczku glutationu (GSSG) w hodowanych komórkach przy użyciu HPLC-UV i LC-QTOF-MS.[2]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xueni Sun et al.
Metabolites, 10(7) (2020-07-28)
Glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) are commonly used to assess the oxidative status of a biological system. Various protocols are available for the analysis of GSH and GSSG in biomedical specimens. In this study, we present an optimized protocol
Optimized Protocol for the In Situ Derivatization of Glutathione with N-Ethylmaleimide in Cultured Cells and the Simultaneous Determination of Glutathione/Glutathione Disulfide Ratio by HPLC-UV-QTOF-MS
Sun X, et al.
Metabolites, 10(7), 292-292 (2020)
Stefan Harmsen et al.
Advanced materials technologies, 5(7) (2020-07-15)
High-dimensional profiling of markers and analytes using approaches, such as barcoded fluorescent imaging with repeated labeling and mass cytometry has allowed visualization of biological processes at the single-cell level. To address limitations of sensitivity and mass-channel capacity, a nanobarcoding platform
Isotopically Encoded Nanotags for Multiplexed Ion Beam Imaging
Harmsen S, et al.
Advanced Materials Technologies, 5(7), 2000098-2000098 (2020)
Benjamin Neuditschko et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 19(3), 478-489 (2020-01-02)
The prediction of metastatic properties from molecular analyses still poses a major challenge. Here we aimed at the classification of metastasis-related cell properties by proteome profiling making use of cutaneous and brain-metastasizing variants from single melanomas sharing the same genetic